Imprimer
Tétrachlorocuprate de dilithium 0.1 M dans le THF
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dilithium tetrachlorocuprate
407830250 407831000 407835000
ACRO407830250EA 59.7 EUR
ACRO407830250 ACRO407831000 ACRO407835000
Tétrachlorocuprate de dilithium 0.1 M dans le THF
Tétrachlorocuprate de dilithium
Formule: Cl₄CuLi₂
Poids moléculaire: 219.24 g/mol
Densité: 0.91 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011081
Numéro CAS: 15489-27-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange to red-brown Solution
Titration Argentometric 0.09 to 0.12 M
Titration with NaOH ≥95 %