Imprimer
Acide 1,2-phénylenediacetique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): o-Phenylenediacetic acid, 2,2'-(1,2-Phenylene)diacetic acid
A13851.06 A13851.14
A13851.06EA 24.4 EUR
A13851.06 A13851.14
Acide 1,2-phénylenediacetique ≥98%
Acide 1,2-phénylenediacetique
Purity: 98+% CAS No.: 7500-53-0 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Odour: Odourless Melting Point: 150-152° Beilstein Reference: 2616747 MDL No.: MFCD00004329
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Poids moléculaire: 194.19 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004329
Numéro CAS: 7500-53-0
EINECS: 231-355-1