Acide thiazolidine-2-carboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 16310-13-7
Molecular Formula: C4H7NO2S
Formula Weight: 133.17
Melting Point: ca 184° dec.
Beilstein Reference: 112783
Formule:
C₄H₇NO₂S Point de fusion: ∼ 184 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068005 Numéro CAS: 65126-70-7 |