Imprimer
Thiazolidine-2,4-dione ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Thiazolidine-2,4-dione
A13496.14 A13496.22
A13496.14EA 80.1 EUR
A13496.14 A13496.22
Thiazolidine-2,4-dione ≥99%
Thiazolidine-2,4-dione
Purity: 99% CAS No.: 2295-31-0 Molecular Formula: C3H3NO2S Formula Weight: 117.13 Melting Point: 123-126° Boiling Point: 178-179°/19mm MDL No.: MFCD00005478
Formule: C₃H₃NO₂S
Point d'ébullition: 178…179 °C (19 mmHg)
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005478
Numéro CAS: 2295-31-0
EINECS: 218-941-2