Imprimer
Anhydride bis(phénylséléninique) 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzeneseleninic acid anhydride
199710050 199710250
ACRO199710050EA 188 EUR
ACRO199710050 ACRO199710250
Anhydride bis(phénylséléninique) 98%
Anhydride bis(phénylséléninique)
Formule: C₁₂H₁₀O₃Se₂
Poids moléculaire: 360.13 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001991
Numéro CAS: 17697-12-0
EINECS: 241-701-3
UN: 3283
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %