Imprimer
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 EUR
8.14729.0050 8.14729.0250
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium pour la synthèse
2,5-Dihydroxybenzenesulfonate de potassium
Formule: C₆H₅KO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007475
Numéro CAS: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol