Dianhydride pyromellitique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 89-32-7
Molecular Formula: C10H2O6
Formula Weight: 218.12
Flash Point: 380°(716°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.68
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 284-288°
Boiling Point: 305-310°/30mm
Beilstein Reference: 213583
MDL No.: MFCD00005005
Formule:
C₁₀H₂O₆ Point d'ébullition: 305…310 °C (30 mmHg) Point de fusion: 284…288 °C Densité: 1,68 Point éclair: 380 °C (716 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005005 Numéro CAS: 89-32-7 EINECS: 201-898-9 |