Dianhydride pyromellitique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₂O₆ Point d'ébullition: 397…400 °C (760 mmHg) Point de fusion: 283…287 °C Point éclair: 380 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005005 Numéro CAS: 89-32-7 EINECS: 201-898-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 283 to 287 °C |
Titration excess NaOH | ≥98.5 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.94 to 1.2 |
BSC Certification | Passes |