Imprimer
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
212840250 212841000
ACRO212840250EA 57.2 EUR
ACRO212840250 ACRO212841000
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium 98%
Dichlorure de 4-hydroxy-m-phénylenediammonium
Formule: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Poids moléculaire: 197.06 g/mol
Point de fusion: 222 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012979
Numéro CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %