Imprimer

Anhydride trimellitique ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

B23003.30 B23003.A1
B23003.30EA 36.4 EUR
B23003.30 B23003.A1
Anhydride trimellitique ≥97%
Anhydride trimellitique

Purity: 97% CAS No.: 552-30-7 Molecular Formula: C9H4O5 Formula Weight: 192.13 Flash Point: 227°(440°F) Melting Point: 165-169° Boiling Point: 240-245°/14mm Beilstein Reference: 9394 Merck Reference: 14,9703 MDL No.: MFCD00005925

Formule: C₉H₄O₅
Point d'ébullition: 240…245 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 165…169 °C
Densité: 1,540
Point éclair: 227 °C (440 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005925
Numéro CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Indice Merck: 14,9703

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR