Imprimer
Procaine chlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A17485.18 A17485.30
A17485.18EA 40.6 EUR
A17485.18 A17485.30
Procaine chlorhydrate 99%
Procaine chlorhydrate
Purity: 99% CAS No.: 51-05-8 Molecular Formula: C13H20N2O2.HCl Formula Weight: 272.78 Odour: Odourless Melting Point: 155-157° Boiling Point: 195-196°/17mm Merck Reference: 14,7757 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013000
Formule: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Point d'ébullition: 195…196 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013000
Numéro CAS: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,7757