Imprimer
Procaine chlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
207311000 207315000
ACRO207311000EA 87.5 EUR
ACRO207311000 ACRO207315000
Procaine chlorhydrate 99%
Procaine chlorhydrate
Formule: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
Point de fusion: 154…158 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013000
Numéro CAS: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5.0 to 6.5 (2 % w/v in water)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %