Imprimer
Anhydride 4-chloroformylphtalique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonyl chloride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid 1,2-anhydride 4-chloride
L14382.14 L14382.22
L14382.14EA 40.3 EUR
L14382.14 L14382.22
Anhydride 4-chloroformylphtalique ≥98%
Anhydride 4-chloroformylphtalique
Purity: 98% CAS No.: 1204-28-0 Molecular Formula: C9H3ClO4 Formula Weight: 210.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 67-69° Beilstein Reference: 610823 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00005924
Formule: C₉H₃ClO₄
Poids moléculaire: 210.57 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Numéro MDL: MFCD00005924
Numéro CAS: 1204-28-0
EINECS: 214-874-8
UN: 3261
ADR: 8 II