Imprimer
Triclosan pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.16100.0025
8.16100.0025EA 179 EUR
8.16100.0025
Triclosan pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Triclosan
Formule: C₁₂H₇Cl₃O₂
Poids moléculaire: 289.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800992
Numéro CAS: 3380-34-5
EINECS: 222-182-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point 55 - 60 °C
Molar Mass 289.55 g/mol