Fumarate de disodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₂Na₂O₄ Poids moléculaire: 160.04 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00064567 Numéro CAS: 17013-01-3 EINECS: 241-087-7 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 228 g/l (25 °C) |
Molar Mass | 160.04 g/mol |
pH | 7 - 8 (50 g/l, H2O) |
Synonyms | Fumaric acid disodium salt |
Hill Formula | C4H2Na2O4 |
Chemical Formula | NaOOCCH=CHCOONa |