Imprimer
Sodium mercaptoacétate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
148890500 148890010 148892500
ACRO148890500EA 99 EUR
ACRO148890500 ACRO148890010 ACRO148892500
Sodium mercaptoacétate 98%
Sodium mercaptoacétate
Formule: HSCH₂COONa
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043386
Numéro CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Elemental Analysis 11.41 to 11.99 % (N)