Imprimer
Chloroformiate d'allyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
221740500 221741000
ACRO221740500EA 173 EUR
ACRO221740500 ACRO221741000
Chloroformiate d'allyle 97%
Chloroformiate d'allyle
Formule: C₄H₅ClO₂
Point d'ébullition: 109…110 °C (760 mmHg)
Densité: 1,13 g/cm³
Point éclair: 31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000648
Numéro CAS: 2937-50-0
EINECS: 220-916-6
UN: 1722
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %