Imprimer
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane ≥94% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
L16400.06 L16400.14
L16400.06EA 124 EUR
L16400.06 L16400.14
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane ≥94% stabilisé
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 94% CAS No.: 4369-14-6 Molecular Formula: C9H18O5Si Formula Weight: 234.33 Flash Point: 123°(253°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 95-100°/3mm Beilstein Reference: 2046320 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00054803
Formule: C₉H₁₈O₅Si
Point d'ébullition: 95…100 °C (3 mmHg)
Densité: 1,059
Point éclair: 123 °C (253 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054803
Numéro CAS: 4369-14-6
EINECS: 419-560-6
UN: 1760
ADR: 8,III