Imprimer
Calcium thioglycolate trihydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(mercaptoacétate) de calcium trihydraté
367031000 367035000
ACRO367031000EA 42 EUR
ACRO367031000 ACRO367035000
Calcium thioglycolate trihydraté 99%
Calcium thioglycolate trihydraté
Formule: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Poids moléculaire: 276.35 g/mol
Point de fusion: 270…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150707
Numéro CAS: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
UN: 3263
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %