Dexpanthenol 98
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
Purity: 98+%
CAS No.: 81-13-0
Molecular Formula: C9H19NO4
Formula Weight: 205.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 159°(318°F)
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 118-120°/0.02m
Beilstein Reference: 1724947
Merck Reference: 14,2947
Optical Rotation: -30° (c=5 in water)
MDL No.: MFCD00065006
Formule:
C₉H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 205.25 g/mol Point d'ébullition: 118…120 °C (0.02 mmHg) Densité: 1.162 Point éclair: 159 °C (318 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00065006 Numéro CAS: 81-13-0 EINECS: 201-327-3 |