Dexpanthenol 98+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
Formule:
C₉H₁₉NO₄ Poids moléculaire: 205.25 g/mol Point d'ébullition: 118…120 °C (2.7Pa) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00065006 Numéro CAS: 81-13-0 EINECS: 201-327-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4950 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
Assay | ≥98.0 % |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Specific optical rotation | +29.0° to +32.0° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O) |