Imprimer
tert-Butanolate de lithium 2.2 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
379311000 379318000
379311000.EA 144 EUR
379311000. 379318000.
tert-Butanolate de lithium 2.2 M dans le THF, AcroSeal®
tert-Butanolate de lithium
Formule: C₄H₉LiO
Poids moléculaire: 80.06 g/mol
Point éclair: –22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050479
Numéro CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 2924
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution
Strength 19 to 21 %
Impurity ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)