Imprimer
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 109 EUR
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne 97%
2-(Bromométhyl)-1,3-dioxolanne
Formule: C₄H₇BrO₂
Poids moléculaire: 167 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C (27 mmHg)
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003214
Numéro CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %