Imprimer
Violet de catechol indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pyrocatechol Violet
32672-1G 32672-5G
32672-1GEA 257 EUR
32672-1G 32672-5G
Violet de catechol indicateur pour titrage de métaux, Fluka™
Violet de catechol
Beilstein Number: 353938
Formule: C₁₉H₁₄O₇S
Poids moléculaire: 386.38 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005868
Numéro CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Change range complying
Indicator Solution 0,1 % H₂O complying
Suitable for metal definition complying
Absorption maximum 436 - 446 nm
Absorbtion (1%/1cm) 400 - 500