Imprimer
Violet de catechol
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23513.06 B23513.14
B23513.06EA 59.5 EUR
B23513.06 B23513.14
Violet de catechol
Violet de catechol
CAS No.: 115-41-3 Molecular Formula: C19H14O7S Formula Weight: 386.38 Beilstein Reference: 353938 MDL No.: MFCD00005868
Formule: C₁₉H₁₄O₇S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005868
Numéro CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3