Imprimer
Violet de catechol, pur qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pyrocatechol Violet
146540050 146540250
ACRO146540050EA 115 EUR
ACRO146540050 ACRO146540250
Violet de catechol, pur qualité Indicateur
Violet de catechol
Formule: C₁₉H₁₄O₇S
Poids moléculaire: 386.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005868
Numéro CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to dark green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 441 to 449 nm (in methanol)
Suitability (as complexom. indicator) Passes test