Imprimer
Bore solution, 1,000 mg/L B dans l'ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Specpure®
13859.AEEA 89.8 EUR
13859.AE 13859.AD 13859.AP
Bore solution, 1,000 mg/L B dans l'ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de bore
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certifications: Traçabilité NIST