Bore solution, 10,000 mg/L B dans l'ammonium hydroxide en solution (max. 1%) (de B(OH₃)) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certifications: Traçabilité NIST