Imprimer
Tétrachlorocuprate de diammonium dihydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium cuivre(II) chlorure dihydrayté
39127.22 39127.36
39127.22EA 131 EUR
39127.22 39127.36
Tétrachlorocuprate de diammonium dihydraté
Tétrachlorocuprate de diammonium dihydraté
CAS No.: 10060-13-6 Molecular Formula: CuCl2.2NH4Cl.2H2O Formula Weight: 277.46 (241.43anhy) Physical Form: Crystals Density: 1.993 Appearance: Blue Melting Point: 110° dec. Solubility: Soluble in water, acids, alcohol. Slightly soluble in ammonia Merck Reference: 14,514 MDL No.: MFCD00150384
Formule: H₈Cl₄CuN₂·2H₂O
Poids moléculaire: 277.46 g/mol
Point de fusion: 110 °C (déc.)
Densité: 1.993
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150384
Numéro CAS: 10060-13-6
EINECS: 239-690-5