Imprimer
2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Amino-6-methylpyrimidin-4(1H)-one, 2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinol
B24604.18 B24604.30
B24604.18EA 48.9 EUR
B24604.18 B24604.30
2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine 98%
2-Amino-4-hydroxy-6-méthylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3977-29-5 Molecular Formula: C5H7N3O Formula Weight: 125.13 Melting Point: ca 305° dec. Beilstein Reference: 3531
Formule: C₅H₇N₃O
Point de fusion: ∼ 305 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006095
Numéro CAS: 3977-29-5
EINECS: 223-612-1