2-Amino-4-chloro-6-méthylpyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chloro-6-methylpyrimidin-2-amine
Purity: 98%
CAS No.: 5600-21-5
Molecular Formula: C5H6ClN3
Formula Weight: 143.58
Melting Point: 181-186°
Beilstein Reference: 114297
Formule:
C₅H₆ClN₃ Point de fusion: 181…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006091 Numéro CAS: 5600-21-5 EINECS: 227-018-3 |