Imprimer
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00169.06 L00169.14
L00169.06EA 89.3 EUR
L00169.06 L00169.14
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 3383-21-9 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2047944
Formule: C₁₄H₂₀O₂
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001647
Numéro CAS: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0