2,6-Diméthyl-p-benzoquinone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,6-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Purity: 99%
CAS No.: 527-61-7
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2041345
Formule:
C₈H₈O₂ Point de fusion: 69…71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001605 Numéro CAS: 527-61-7 EINECS: 208-420-8 |