Imprimer
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
A14936.03 A14936.06 A14936.14
A14936.03EA 33.1 EUR
A14936.03 A14936.06 A14936.14
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone ≥98%
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone
Purity: 98% CAS No.: 530-55-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 252-257° Beilstein Reference: 2048182 Merck Reference: 14,3225 MDL No.: MFCD00016368
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 252…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016368
Numéro CAS: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Indice Merck: 14,3225