Imprimer
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Dimethoxy-1,4-Benzoquinone
331230050 331230250
ACRO331230050EA 80.1 EUR
ACRO331230050 ACRO331230250
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone 97%
2,6-Diméthoxy-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₄
Point de fusion: 253…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016368
Numéro CAS: 530-55-2
EINECS: 208-484-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 253 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %