Imprimer
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L07133.14 L07133.22
L07133.14EA 75.3 EUR
L07133.14 L07133.22
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique ≥98%
Acide 2-oxo-2H-chromène-3-carboxylique
Purity: 98% CAS No.: 531-81-7 Molecular Formula: C10H6O4 Formula Weight: 190.15 Melting Point: 190-193° Beilstein Reference: 154276 Merck Reference: 14,2563 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006852
Formule: C₁₀H₆O₄
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006852
Numéro CAS: 531-81-7
EINECS: 208-518-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,2563