Imprimer
4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol 99+%, crystallin
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
296840010 296840050 296840250
ACRO296840010EA 39.2 EUR
ACRO296840010 ACRO296840050 ACRO296840250
4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol 99+%, crystallin
4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Point de fusion: 139…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006001
Numéro CAS: 39512-49-7
EINECS: 254-479-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 2 h, 760 mmHg)
Sulfated ash ≤0.2 %
TLC ≤0.5 % (Each individual impurity)
UV at 440 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (On dried substance)