Imprimer
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
B22664.06 B22664.14 B22664.22
B22664.06EA 37.7 EUR
B22664.06 B22664.14 B22664.22
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol ≥98%
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-4-ol
Purity: 98% CAS No.: 2403-88-5 Molecular Formula: C9H19NO Formula Weight: 157.26 Flash Point: 124°(255°F) pH: 11.2 Melting Point: 129-133° Boiling Point: 212-215° Beilstein Reference: 105039 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00005983
Formule: C₉H₁₉NO
Point d'ébullition: 212…215 °C
Point de fusion: 129…133 °C
Densité: 1,085
Point éclair: 124 °C (255 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005983
Numéro CAS: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
ADR: 8,III