Imprimer
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) 97% radical libre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
172730010 172730050 172732500
ACRO172730010EA 210 EUR
ACRO172730010 ACRO172730050 ACRO172732500
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO) 97% radical libre
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-amino-TEMPO)
Formule: C₉H₁₉N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006479
Numéro CAS: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2
UN: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to red-brown Adhering crystals or needles or moist mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %