Imprimer
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B24062.06 B24062.14
B24062.06EA 64.8 EUR
B24062.06 B24062.14
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine 98%
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine
Purity: 98% CAS No.: 36768-62-4 Molecular Formula: C9H20N2 Formula Weight: 156.27 Flash Point: 75°(167°F) Melting Point: 16-18° Boiling Point: 188-189° MDL No.: MFCD00005984
Formule: C₉H₂₀N₂
Point d'ébullition: 188…189 °C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 0,912
Point éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005984
Numéro CAS: 36768-62-4
EINECS: 253-197-2