Imprimer
4-Acétamido-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-acétamido-TEMPO) ≥98% radical libre
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
B23456.03 B23456.06
B23456.03EA 50.7 EUR
B23456.03 B23456.06
4-Acétamido-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-acétamido-TEMPO) ≥98% radical libre
4-Acétamido-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-acétamido-TEMPO)
Purity: 98+% CAS No.: 14691-89-5 Molecular Formula: C11H21N2O2 Formula Weight: 213.30 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 3546225 MDL No.: MFCD00043593
Formule: C₁₁H₂₁N₂O₂
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043593
Numéro CAS: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3