1-Méthyl-2-pipéridineméthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 20845-34-5
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 79-80°/7mm
Beilstein Reference: 103612
MDL No.: MFCD00006494
Formule:
C₇H₁₅NO Point d'ébullition: 79…80 °C (7 mmHg) Densité: 0,984 Point éclair: 81 °C (177 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006494 Numéro CAS: 20845-34-5 EINECS: 244-078-6 |