Imprimer
4-Amino-1-benzylpipéridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Amino-N-benzylpiperidine
187660050 187660250 187661000
ACRO187660050EA 48.6 EUR
ACRO187660050 ACRO187660250 ACRO187661000
4-Amino-1-benzylpipéridine 98%
4-Amino-1-benzylpipéridine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Poids moléculaire: 190.29 g/mol
Point d'ébullition: 152 °C (9.7 mmHg)
Densité: 0.93 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006504
Numéro CAS: 50541-93-0
EINECS: 256-620-9
UN: 2735
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Free chlorine ≤1 ppm (as Cl)
Ammonium (NH4) ≤3 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Extractable organic subst ≤5 ppm