Antimony standard solution, 1,000 mg/L Sb in water with nitric acid and tartaric acid (each max. 1%) (de Sb) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certifications: Traçabilité NIST