Imprimer
Antimony standard solution, 10,000 mg/L Sb in water with nitric acid and tartaric acid (each max. 1%) (de Sb) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
41683.AD 41683.AE 41683.AP
41683.ADEA 99.1 EUR
41683.AD 41683.AE 41683.AP
Antimony standard solution, 10,000 mg/L Sb in water with nitric acid and tartaric acid (each max. 1%) (de Sb) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards d'antimoine
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Certifications: Traceable to NIST