Imprimer
Benzoate de denatonium
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM78214946EA 0 EUR
MOLEM78214946
Benzoate de denatonium
Benzoate de denatonium
Formule: C₂₈H₃₄N₂O₃
Poids moléculaire: 446,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031578
Numéro CAS: 3734-33-6
EINECS: 223-095-2