Imprimer
Pipérazine-2,5-dione 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
120080250 120081000 120080050 120080010
ACRO120080250EA 83 EUR
ACRO120080250 ACRO120081000 ACRO120080050 ACRO120080010
Pipérazine-2,5-dione 98%
Pipérazine-2,5-dione
Formule: C₄H₆N₂O₂
Poids moléculaire: 114.1 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006009
Numéro CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex N)
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 4 h)