(Diethoxyméthoxy)benzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 14444-77-0
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4810
Melting Point: -26°
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 1872634
MDL No.: MFCD00009228
Formule:
C₁₁H₁₆O₃ Point d'ébullition: 103…104 °C (10 mmHg) Point de fusion: –26 °C Densité: 1,015 Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009228 Numéro CAS: 14444-77-0 EINECS: 238-421-9 |