Imprimer
Thiazolidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 45.8 EUR
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Thiazolidine 98%
Thiazolidine
Formule: C₃H₇NS
Point d'ébullition: 72…75 °C (25 mmHg)
Densité: 1,131 g/cm³
Point éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005211
Numéro CAS: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN: 2924
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %