Imprimer
Isobutyrylacétate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate, Methyl 4-methyl-3-oxovalerate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14190.0050 8.14190.9045 8.14190.9190
8.14190.0050EA 98.9 EUR
8.14190.0050 8.14190.9045 8.14190.9190
Isobutyrylacétate de méthyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Isobutyrylacétate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00040499
Numéro CAS: 42558-54-3
EINECS: 418-900-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 43.6 g/l (20 °C)
Melting Point -75 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Boiling Point 192 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Explosion Limit 1.29 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Synonyms Isobutyrylacetic acid methyl ester, Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
Hill Formula C7H12O3
Chemical Formula CH3CH(CH3)COCH2COOCH3